Stampa…
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
292935000 292930025
ACRO292935000EA 155 EUR
ACRO292935000 ACRO292930025
3-Amino-3-phenyl-1-propanol 94%
3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
Punto di fusione: 70…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00801124
CAS Number: 14593-04-5
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White Needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥92 %