Stampa…
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
291180010 291182500
ACRO291180010EA 153 EUR
ACRO291180010 ACRO291182500
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 97%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Peso molecolare: 287,17 g/mol
Punto di ebollizione: 397 °C
Punto di fusione: 146…151 °C
Flash Pt: 233 °C
MDL Number: MFCD00000619
CAS Number: 80-07-9
EINECS: 201-247-9
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
GC ≥96.0 %