2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine
263000250
263000050
263001000
ACRO263000250EA
110
EUR
ACRO263000250
ACRO263000050
ACRO263001000
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine 98%
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formula:
C₅H₆ClN₃O₂ Peso molecolare: 175,57 g/mol Punto di ebollizione: 99…100 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 74…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075607 CAS Number: 3140-73-6 EINECS: 221-541-0 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 78 °C |
GC | ≥97.5 % |