Stampa…
Sodio citrato bibasico 1,5-idrato 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Citric acid disodium salt sesquihydrate, Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, Disodium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
250240010 250240025 250242500
ACRO250240010EA 64.7 EUR
ACRO250240010 ACRO250240025 ACRO250242500
Sodio citrato bibasico 1,5-idrato 99%, puro
Sodio citrato bibasico 1,5-idrato
Formula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Peso molecolare: 263.11 g/mol
Punto di fusione: 149 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150445
CAS Number: 6132-05-4
EINECS: 242-734-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 4.9 to 5.2 (3 % solution)
Titration with HClO4 98.5 to 104.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)