Stampa…
Triisopropanolammina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
245760010 245760100 245761000
ACRO245760010EA 33.9 EUR
ACRO245760010 ACRO245760100 ACRO245761000
Triisopropanolammina 98%
Triisopropanolammina
Formula: C₉H₂₁NO₃
Punto di ebollizione: 190 °C (23 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004533
CAS Number: 122-20-3
EINECS: 204-528-4
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %