Stampa…
Sodio diidrogeno citrato, anidro 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
215331000 215335000 215330025
ACRO215331000EA 26 EUR
ACRO215331000 ACRO215335000 ACRO215330025
Sodio diidrogeno citrato, anidro 99%, puro
Sodio diidrogeno citrato
Formula: C₆H₇NaO₇
Punto di fusione: 209…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013067
CAS Number: 18996-35-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %