Benzyl cinnamate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 195…200 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 33…37 °C Flash Pt: >112 °C |
MDL Number:
MFCD00004789 CAS Number: 103-41-3 EINECS: 203-109-3 |
Appearance | Clear colorless to yellow Crystalline mass or liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 33 to 37 °C |
GC | ≥98.5 % |