Stampa…
Ethylammonium chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
214255000 214250025
ACRO214255000EA 56.9 EUR
ACRO214255000 ACRO214250025
Ethylammonium chloride 99%
Ethylammonium chloride
Formula: C₂H₈ClN
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012885
CAS Number: 557-66-4
EINECS: 209-182-8
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %