Stampa…
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-hydroxyphenylacetate, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate
208550250 208551000
ACRO208550250EA 48.7 EUR
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 162…163 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 55…58 °C
MDL Number: MFCD00002387
CAS Number: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %