2,6-Toluenediisocyanate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
208040010
208040050
ACRO208040010EA
52.9
EUR
ACRO208040010
ACRO208040050
2,6-Toluenediisocyanate 97%
2,6-Toluenediisocyanate
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Punto di fusione: 13 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002010 CAS Number: 91-08-7 EINECS: 202-039-0 UN: 2078 ADR: 6.1,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5700 to 1.5720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |