Stampa…
2,4-Toluenediisocyanate 75%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, Tolylene 2,4-diisocyanate, 2,4-TDI
202500010 202502500 202500025
ACRO202500010EA 116 EUR
ACRO202500010 ACRO202502500 ACRO202500025
2,4-Toluenediisocyanate 75%, grado tecnico
2,4-Toluenediisocyanate
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,16 g/mol
Punto di ebollizione: 115…120 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 12,5…13.5 °C
Densità: 1,22 g/cm³
Flash Pt: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002011
CAS Number: 584-84-9
EINECS: 247-722-4
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5660 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
NMR 10 to 30 % Tolylene 2,6-diisocyanate