Stampa…
Vanadyl(IV) acetylacetonate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
199590500 199592500 199590010
ACRO199590500EA 48.6 EUR
ACRO199590500 ACRO199592500 ACRO199590010
Vanadyl(IV) acetylacetonate 99%
Vanadyl(IV) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄O₅V
Punto di fusione: 256…259 °C
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000032
CAS Number: 3153-26-2
EINECS: 221-590-8
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Green to blue-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %