Stampa…
Tosilisocianato 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Isocianatosulfonil-toluene
183070250 183071000 183075000
ACRO183070250EA 50.3 EUR
ACRO183070250 ACRO183071000 ACRO183075000
Tosilisocianato 96%
Tosilisocianato
Formula: C₈H₇NO₃S
Punto di ebollizione: 144 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: 145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002030
CAS Number: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %