Stampa…
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nitrosyl tetrafluoroborate, Nitrosonium tetrafluoroborate
174390250 174390050 174391000
ACRO174390250EA 201 EUR
ACRO174390250 ACRO174390050 ACRO174391000
Nitrosium tetrafluoroborate 97%
Nitrosium tetrafluoroborate
Formula: BF₄NO
Peso molecolare: 116,81 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (subl.)
Densità: 2,185 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011433
CAS Number: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay ≥96.0 % (ex F)
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %