2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
168070050
168070010
168070250
168071000
ACRO168070050EA
158
EUR
ACRO168070050
ACRO168070010
ACRO168070250
ACRO168071000
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₁₈H₁₂N₆ Punto di fusione: 248…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006045 CAS Number: 3682-35-7 EINECS: 222-965-9 |
Appearance | White to cream to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 248 to 252 °C |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |