1-Bromo-4-fluorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromofluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 460-00-4
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 60°(140°F)
Refractive Index: 1.5270
Odour: Aromatic
Melting Point: -16°
Boiling Point: 151-153°
Beilstein Reference: 774102
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000342
Formula:
C₆H₄BrF Punto di ebollizione: 151…153 °C Punto di fusione: –16 °C Densità: 1,604 Flash Pt: 60 °C (140 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000342 CAS Number: 460-00-4 EINECS: 207-300-2 UN: 1993 ADR: 3,III |