Methylammonium chloride 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CH₆ClN Punto di ebollizione: 225…230 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 228…233 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012849 CAS Number: 593-51-1 EINECS: 209-795-0 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 228 to 233 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.1 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in HCl) |