2-Idrossietile metacrilato 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
156330010
156335000
156330025
156332500
ACRO156330010EA
109
EUR
ACRO156330010
ACRO156335000
ACRO156330025
ACRO156332500
2-Idrossietile metacrilato 97% stabilizzato
2-Idrossietile metacrilato
Formula:
C₆H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 205…208 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –12 °C Densità: 1,073 g/cm³ Flash Pt: 106 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002863 CAS Number: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 200 to 400 ppm MEHQ |
Acid value | ≤2 mg KOH/g |