Stampa…
2-Piperidinoethanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 1-Piperidineethanol
152110050 152111000 152115000
ACRO152110050EA 24.5 EUR
ACRO152110050 ACRO152111000 ACRO152115000
2-Piperidinoethanol 99%
2-Piperidinoethanol
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Punto di fusione: 16,7 °C
Flash Pt: 77 °C
MDL Number: MFCD00006512
CAS Number: 3040-44-6
EINECS: 221-244-6
Visualizza i codici
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4794 to 1.4814 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %