2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
150290100
150291000
150295000
ACRO150290100EA
57.6
EUR
ACRO150290100
ACRO150291000
ACRO150295000
2-Methyl-2-propen-1-ol 98%
2-Methyl-2-propen-1-ol
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 113…115 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,85 g/cm³ Flash Pt: 33 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004737 CAS Number: 513-42-8 EINECS: 208-161-0 UN: 2614 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |