6-Methylpyridin-3-ol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2-Methylpyridin-5-ol, 3-Hydroxy-6-methylpyridine, 5-Hydroxy-2-methylpyridine
148110250
148111000
ACRO148110250EA
62.2
EUR
ACRO148110250
ACRO148111000
6-Methylpyridin-3-ol 99%
6-Methylpyridin-3-ol
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di fusione: 168…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006339 CAS Number: 1121-78-4 EINECS: 214-337-8 |
Appearance | Beige to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 171 °C |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |