Stampa…
Tetraidrotiofene 1,1-diossido 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
138432500 138430010 138430025 138430100
ACRO138432500EA 70.1 EUR
ACRO138432500 ACRO138430010 ACRO138430025 ACRO138430100
Tetraidrotiofene 1,1-diossido 99+%
Tetraidrotiofene 1,1-diossido
Formula: C₄H₈O₂S
Punto di ebollizione: 285 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 27,4…27.8 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005484
CAS Number: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %