Stampa…
Oxamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
129651000 129655000
ACRO129651000EA 31.6 EUR
ACRO129651000 ACRO129655000
Oxamide 98%
Oxamide
Formula: C₂H₄N₂O₂
Peso molecolare: 88,07 g/mol
Punto di fusione: 491 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008007
CAS Number: 471-46-5
EINECS: 207-442-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %