Stampa…
Oxamic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-2-oxoacetic acid
129620100 129620250 129621000
ACRO129620100EA 40.2 EUR
ACRO129620100 ACRO129620250 ACRO129621000
Oxamic acid 98%
Oxamic acid
Formula: C₂H₃NO₃
Peso molecolare: 89,05 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008006
CAS Number: 471-47-6
EINECS: 207-443-0
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥96.0 %