Stampa…
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 27.5 EUR
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006445
CAS Number: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %