Stampa…
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
119620250 119621000
ACRO119620250EA 94.8 EUR
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Formula: C₁₂H₈F₂O₂S
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000350
CAS Number: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %