Stampa…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
119590100 119590250 119591000
ACRO119590100EA 68.1 EUR
ACRO119590100 ACRO119590250 ACRO119591000
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈ClFN₂
Punto di fusione: 275…277 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012942
CAS Number: 823-85-8
EINECS: 212-521-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure