Stampa…
Fluoranthene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
119170250 119171000 119175000
ACRO119170250EA 41.2 EUR
ACRO119170250 ACRO119171000 ACRO119175000
Fluoranthene 98%
Fluoranthene
Formula: C₁₆H₁₀
Punto di ebollizione: 384 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 109…111 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001184
CAS Number: 206-44-0
EINECS: 205-912-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
GC ≥97.5 %