Stampa…
Benzophenone hydrazone 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
105571000 105570050 105575000
ACRO105571000EA 36.5 EUR
ACRO105571000 ACRO105570050 ACRO105575000
Benzophenone hydrazone 98+%
Benzophenone hydrazone
Formula: C₁₃H₁₂N₂
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 225…230 °C (55 mmHg)
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007624
CAS Number: 5350-57-2
EINECS: 226-321-8
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %