Stampa…
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromofluorobenzene
107010100 107011000 107015000
ACRO107010100EA 24.2 EUR
ACRO107010100 ACRO107011000 ACRO107015000
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formula: C₆H₄BrF
Punto di ebollizione: 151 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,593 g/cm³
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000342
CAS Number: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %