1-Bromo-3-fluorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1073-06-9
Molecular Formula: C6H4BrF
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.5275
Odour: Aromatic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1853969
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000326
Formula:
C₆H₄BrF Punto di ebollizione: 148…150 °C Punto di fusione: –8 °C Densità: 1,594 Flash Pt: 46 °C (115 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000326 CAS Number: 1073-06-9 EINECS: 214-023-0 UN: 1993 ADR: 3,III |