Stampa…
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
107000250 107001000
ACRO107000250EA 38.6 EUR
ACRO107000250 ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenzene 99%
1-Bromo-3-fluorobenzene
Formula: C₆H₄BrF
Peso molecolare: 175 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 1,567 g/cm³
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000326
CAS Number: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %