1-Bromo-3,5-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Difluorobromobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 461-96-1
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 44°(111°F)
Refractive Index: 1.4990
Melting Point: -27°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 1931520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00010305
Formula:
C₆H₃BrF₂ Peso molecolare: 192,99 g/mol Punto di ebollizione: 140…141 °C Punto di fusione: –27 °C Densità: 1,676 Flash Pt: 44 °C (111 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010305 CAS Number: 461-96-1 EINECS: 416-710-2 UN: 1993 ADR: 3,III |