Stampa…
Flaconi, collo stretto, rotondi, PP, con tappo a vite
Fornitore: VITLAB
100689 100889 100989 100389 100489 100589 100789
215-2976EA 65.3 EUR
215-2976 215-1435 215-1436 215-2973 215-2974 215-2975 215-2977
Flaconi, collo stretto, rotondi, PP, con tappo a vite
Bottiglie Bottiglie in plastica
In PP trasparente.
  • Very good chemical resistance
  • Interchangeable screw caps
Perfette per la raccolta, la conservazione e il trasporto dei campioni. Ideali per i liquidi. Resistenti a sostanze calde.