4-Bromo-1,2-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Formula:
C₆H₃BrF₂ Punto di ebollizione: 150…151 °C Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,707 Flash Pt: 33 °C (91 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000304 CAS Number: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 UN: 1993 ADR: 3,III |