Stampa…
Bottiglie a collo largo, LDPE, rotonde, con tappo a vite, qualità da laboratorio, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
312103-0004 312103-0016
NALG312103-0004EA 0 EUR
NALG312103-0004 NALG312103-0016
Bottiglie a collo largo, LDPE, rotonde, con tappo a vite, qualità da laboratorio, Nalgene®
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Leakproof closure, so they are suitable for use with liquids
  • Flexible, excellent impact resistance
Can be used anywhere in the laboratory and for collecting samples. Wide opening allows rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603) NAR Certificate of Retirement