Stampa…
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromofluorobenzene
106990100 106990500
ACRO106990100EA 39.5 EUR
ACRO106990100 ACRO106990500
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Formula: C₆H₄BrF
Peso molecolare: 175 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Densità: 1,6 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000282
CAS Number: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5327 to 1.5347 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %