2-Bromo-1,4-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,5-Difluorobromobenzene, 1-Bromo-2,5-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 399-94-0
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: -31°
Boiling Point: 73-75°/65mm
Beilstein Reference: 1680893
MDL No.: MFCD00000345
Formula:
C₆H₃BrF₂ Peso molecolare: 192,99 g/mol Punto di ebollizione: 73…75 °C (65 mmHg) Punto di fusione: –31 °C Densità: 1,714 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000345 CAS Number: 399-94-0 EINECS: 206-920-0 |