1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
249360100
249360500
ACRO249360100EA
24.5
EUR
ACRO249360100
ACRO249360500
1-Bromo-2,4-difluorobenzene 98+%
1-Bromo-2,4-difluorobenzene
Formula:
C₆H₃BrF₂ Punto di ebollizione: 145 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –4 °C Densità: 1,708 g/cm³ Flash Pt: 51 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000330 CAS Number: 348-57-2 EINECS: 206-479-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |