1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Difluorobromobenzene
B21585.03
B21585.06
B21585.03EA
38.9
EUR
B21585.03
B21585.06
1-Bromo-2,3-difluorobenzene ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 38573-88-5
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5090
Boiling Point: 69-70°/12mm
MDL No.: MFCD00061136
Formula:
C₆H₃BrF₂ Peso molecolare: 192,99 g/mol Punto di ebollizione: 69…70 °C (12 mmHg) Densità: 1,724 Flash Pt: 61 °C (141 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061136 CAS Number: 38573-88-5 |