Stampa…
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B24265.06 B24265.14
B24265.06EA 115 EUR
B24265.06 B24265.14
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene ≥99%
1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 1559-88-2 Molecular Formula: C6HBrF4 Formula Weight: 228.98 Flash Point: 53°(129°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Aromatic Boiling Point: 142-144° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000308
Formula: C₆HBrF₄
Peso molecolare: 228,97 g/mol
Punto di ebollizione: 142…144 °C
Densità: 1,883
Flash Pt: 53 °C (129 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000308
CAS Number: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
UN: 1993
ADR: 3,III