1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 327-51-5
Molecular Formula: C6H2Br2F2
Formula Weight: 271.89
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 96°/20mm
MDL No.: MFCD00000346
Formula:
C₆H₂Br₂F₂ Punto di ebollizione: 96 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 60…64 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000346 CAS Number: 327-51-5 EINECS: 206-317-2 |