3,5-Dibromo-1-fluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1435-51-4
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point:
Formula:
C₆H₃Br₂F Punto di ebollizione: 204…206 °C Densità: 2,018 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061119 CAS Number: 1435-51-4 |