Stampa…
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
311350010 311350050
ACRO311350010EA 58.9 EUR
ACRO311350010 ACRO311350050
1,2-Dibromotetrafluorobenzene 99%
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
Formula: C₆Br₂F₄
Peso molecolare: 307,87 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C
Punto di fusione: 12 °C
Densità: 2,23 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039209
CAS Number: 827-08-7
EINECS: 212-564-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %