1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 64695-78-9
Molecular Formula: C6H2Br2F2
Formula Weight: 271.89
Melting Point: 31-35°
Beilstein Reference: 1941132
Formula:
C₆H₂Br₂F₂ Punto di ebollizione: 208 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 31…35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009890 CAS Number: 64695-78-9 EINECS: 265-021-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III |