Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-ω-bromophenetol, 4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 4-Chloro-β-bromophenetol
379830050 379830250
ACRO379830050EA 162 EUR
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Formula: C₈H₈BrClO
Peso molecolare: 235,51 g/mol
Punto di ebollizione: 150…152 °C (18 mmHg)
Punto di fusione: 38…39 °C
Flash Pt: 150 °C
MDL Number: MFCD00000617
CAS Number: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
UN: 2811
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %