4-Bromo-3-chloroaniline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 21402-26-6
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 1210160
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041311
Formula:
C₆H₅BrClN Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 61…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041311 CAS Number: 21402-26-6 EINECS: 244-370-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |