Stampa…
Sistema di aspirazione da banco, VACUSIP
Fornitore: Integra
159000 159010
181-0276EA 946 EUR
181-0276 181-0275
Sistema di aspirazione da banco, VACUSIP
Pompe Sistemi per aspirazione a vuoto
In laboratorio è necessario smaltire giornalmente volumi ridotti di liquidi, quali liquidi in eccesso provenienti da provette di reazione, aspirazione di supernatanti dopo la centrifuga, rimozione delle soluzioni di lavaggio da micropiastre e altro ancora. Fino a oggi, questa operazione di smaltimento spesso veniva eseguita utilizzando sistemi creati dagli utenti composti da un matraccio di raccolta, uno strumento di aspirazione elementare e una sorgente esterna di vuoto.
  • Piccolo e compatto, il sistema è adatto a qualsiasi bancone
  • La versione a batterie di VACUSIP elimina il disordine causato dai cavi in una cappa chimica a flusso laminare e incrementa la possibilità di movimentazione
  • La pompa integrata ha un funzionamento silenzioso e si arresta automaticamente quando il vuoto è stabilizzato, evitando funzionamenti non necessari della pompa
  • Sostituzione rapida del flacone di scarico grazie alla guarnizione del tappo a vite
  • Il filtro idrofobico evita l'ingresso di aerosol e liquidi nel sistema
  • Non sono necessarie ulteriori attrezzature e non richiede manutenzione
  • Per una decontaminazione semplice, tutte le parti che entrano a contatto con i liquidi possono essere autoclavate
VACUSIP rappresenta una soluzione immediata per le diverse attività di smaltimento dei liquidi di scarto da eseguire direttamente sul banco del laboratorio. Il sistema è composto da una pompa a basso livello di rumorosità, che può essere azionata indipendentemente dalla presenza di una sorgente esterna di vuoto. La versione a batterie di VACUSIP è completa di una batteria ricaricabile per una versatilità ancora maggiore. L'esclusivo pipettatore offre una regolazione precisa del flusso di aspirazione ed è compatibile con numerosi adattatori.
Il flacone in vetro da 0,5 L è di rapida sostituzione e tutti i componenti a contatto con i liquidi possono essere autoclavati. Se l'inattivazione dei liquidi di scarto viene eseguita esternamente, è possibile utilizzare un flacone monouso.
Informazioni per l'ordine: Il sistema viene fornito con 1 flacone in borosilicato (500 ml) con tappo GL 45, 1 pipettatore in silicone (compl. di punte in acciaio inox a 1 e 8 canali e adattatore a 1 canale per punte monouso/GRIPTIPS), tubo in silicone lungo 1,2 m, 1 filtro idrofobico da 0,45 µm e adattatore di rete.