Stampa…
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
167480100 167480500
ACRO167480100EA 43.1 EUR
ACRO167480100 ACRO167480500
4-Bromo-2-chloroaniline 99%
4-Bromo-2-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007660
CAS Number: 38762-41-3
EINECS: 254-118-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %