Stampa…
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14884.14 A14884.22
A14884.14EA 64.4 EUR
A14884.14 A14884.22
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98%
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Purity: 98% CAS No.: 697-88-1 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2089687
Formula: C₆H₄BrCl₂N
Peso molecolare: 240,91 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025162
CAS Number: 697-88-1
EINECS: 211-809-5